Learn More
5-Bromo-2-cloroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795905 1 g Frasco de vidrio 1 g
10123244 5 g Frasco de vidrio 5 g
10326974 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10795905 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16817-43-9 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16817-43-9
Fórmula molecular C7H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 221.48
Número MDL MFCD00078659
Clave InChI UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloroanisole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 28°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6310g/mL
Punto de ebullición 240°C to 245°C (748.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)OCH3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.631
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.