Learn More
5-Bromo-2-cloroanisol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491828 250 mg 250 miligramos
15471828 1 g 1 g
15481828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55533.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-cloroanisol se utiliza para producir 4-cloro-3-metoxi-benzonitrilo a una temperatura de 110 °C. Para hacer esto, se necesitará dimetilformamida disolvente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16817-43-9
Fórmula molecular C7H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 221.48
Número MDL MFCD00078659
Clave InChI UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloroanisole
Punto de fusión 27°C to 28°C
Densidad 1.631
Punto de ebullición 240°C to 245°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.587
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza 97%