Learn More
5-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451499 25 g 25 g
15441499 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64333.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132606-40-7 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132606-40-7
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.47
Número MDL MFCD07375117
Clave InChI DTFBHJWQTDQBEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-bromo-6-chloro-2-picoline, 3-bromo-6-chloro-2-methyl-pyridine, 5-bromo-2-chloro-6-picoline, 2-chloro-5-bromo-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-5-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-6-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromo-6-picoline, pubchem6208
PubChem CID 14866674
Nombre IUPAC 3-bromo-6-cloro-2-metilpiridina
SMILES CC1=C(Br)C=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Punto de fusión 46°C to 47°C
Punto de ebullición 80°C to 84°C (2 mmHg)(literature)
Cantidad 25 g
Beilstein 4243997
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido