Learn More
5-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine |
| Punto de fusión | 46°C to 47°C |
| Punto de ebullición | 80°C to 84°C (2 mmHg)(literature) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4243997 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.47 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Líquido |