Learn More
5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 67443-38-3 |
| Fórmula molecular | C5H2BrClN2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-cloro-3-nitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 237.44 |