Learn More
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461159 25 g 25 g
15451159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64109.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29241-60-9 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29241-60-9
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.467
Número MDL MFCD03095093
Clave InChI YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
PubChem CID 285434
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloro-3-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Punto de fusión 40°C to 44°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1562796
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido