Learn More
5-Bromo-2-aminopirimidina, TRC
Código de producto. 30331626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30331626 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6215501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-aminopyrimidine
CAS 7752-82-1
Fórmula molecular C4 H4 Br N3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
SMILES Nc1ncc(Br)cn1
Nombre IUPAC 5-bromopirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 174
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9589