Learn More
5-Bromo-2-aminopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-aminopyrimidine |
| CAS | 7752-82-1 |
| Fórmula molecular | C4 H4 Br N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8) |
| SMILES | Nc1ncc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromopirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9589 |