Learn More
5-Bromo-2-(4-metoxifenil)furo[2,3-b]piridina, 98 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15488775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488775 5 g 5 g
15478775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34094.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347814-83-8
Fórmula molecular C14H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 304.143
Número MDL MFCD18800803
Clave InChI WWILJVHMJKXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-4-methoxyphenyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 73995169
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(4-metoxifenil)furo[2,3-b]piridina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
Punto de fusión 178°C to 180°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.14
Porcentaje de pureza 98%