Learn More
5-Bromo-2,4-difenil-1,3-tiazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10168042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10168042 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10168042 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42310DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS 35342-50-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H10BrNS
Número MDL MFCD08060523
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl
Clave InChI KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-difenil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 316.22
PubChem CID 7537557
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.22
Porcentaje de pureza 97%