Learn More
5-Bromo-2,4-dimetil-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10650903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10650903 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10650903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05810DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 4-dimethyl-1, 3-thiazole
CAS 28599-52-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H6BrNS
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2,4-dimethylthiazole, thiazole, 5-bromo-2,4-dimethyl, zlchem 569, pubchem9878, 2,4-dimethyl-5-bromothiazole, 5-bromo-2,4-dimethyl-thiazole, thiazole,5-bromo-2,4-dimethyl, 5-bromo-2,4-dimethyl-1,3thiazole
Clave InChI BSFCVAYFJQLZEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-dimetil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 192.074
PubChem CID 298628
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.08
Porcentaje de pureza 97%