Learn More
5-bromo-2,4-dimetoxipirimidina, TRC
Código de producto. 30336639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336639 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6840855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Fórmula molecular C6 H7 Br N2 O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
SMILES COc1ncc(Br)c(OC)n1
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-dimetoxipirimidina
Peso molecular (g/mol) 219.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9691