Learn More
5-Bromo-2,4-dimetoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11966561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966561 5 g 5 g
11956561 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443390050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 56686-16-9
Clave InChI QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
PubChem CID 255719
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-dimetoxipirimidina
SMILES COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 65.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 125.0°C (17.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C6H7BrN2O2
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 219.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación