Learn More
Ácido 5-bromo-2,4-dimetoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457078 1 g 1 g
15467078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60599.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32246-20-1
Fórmula molecular C9H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 261.071
Número MDL MFCD05865172
Clave InChI WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 13505097
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2,4-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 97%