Learn More
Ácido 5-bromo-2,4-dihidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463757 25 g 25 g
11453757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18230.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7355-22-8 | C7H5BrO4 | 233.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7355-22-8
Fórmula molecular C7H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 233.02
Número MDL MFCD00002452
Clave InChI ZRBCISXJLHZOMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 5-bromo-2,4-dihydroxy, 5-bromo-beta-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-.beta.-resorcylic acid, .beta.-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoic acid, beta-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoicacid, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoicacid, 5-bromo-b-resorcylic acid
PubChem CID 81814
Nombre IUPAC Ácido 5-bromo-2,4-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2967526
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.02
Porcentaje de pureza 98%