Learn More
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10330194 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371360010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36082-50-5
Fórmula molecular C4HBrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 227.88
Número MDL MFCD00127818
Clave InChI SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-dicloropirimidina
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 4-dichloropyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7810g/mL
Punto de ebullición 128.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.781
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación