Learn More
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477046 5 g 5 g
11467046 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25365.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36082-50-5
Fórmula molecular C4HBrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 227.87
Número MDL MFCD00127818
Clave InChI SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
Nombre IUPAC 5-bromo-2,4-dicloropirimidina
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Punto de fusión 29°C to 30°C
Densidad 1.781
Punto de ebullición 128°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.603
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 124441
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.88
Porcentaje de pureza 98%