Learn More
5-Bromo-2,4-diamino-6-hidroxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 6312-72-7 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Br N4 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrN4O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h(H5,6,7,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc(N)c(Br)c(O)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-diamino-5-bromopirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9647 |