Learn More
Ácido 5-bromo-2,3-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 72517-15-8 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-o-pyrocatechuic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-bromo-2,3-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9371 |