Learn More
Éster metílico del ácido 5-bromo-2,3-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 105603-49-4 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methyl 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO4/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,3-dihidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9528 |