Learn More
Ácido 5-bromo-2,3-dihidrobenzo[b]furano-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10718065 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07139DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 41177-72-4
Fórmula molecular C9H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 243.06
Número MDL MFCD00191391
Clave InChI LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
PubChem CID 2794797
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Nombre de nota May contain varying amounts of anhydride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.06
Porcentaje de pureza 97%