Learn More
5-Bromo-2,3-dihidrobenzo[b]furan-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11306895 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10166852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306895 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07178DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 281678-73-7
Fórmula molecular C9H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 227.057
Clave InChI LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 2794804
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carbaldehído
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza 97%