Learn More
Ácido 5-bromo-2,3-dihidrobenzo[b]furano-7-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10320453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10320453 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10042352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10320453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07179CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 690632-72-5
Fórmula molecular C8H8BBrO3
Peso molecular (g/mol) 242.86
Número MDL MFCD06200893
Clave InChI BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
PubChem CID 2794805
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.86
Porcentaje de pureza 97%