Learn More
5-Bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621673 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10415312 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00810DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 66826-78-6
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD02677716
Clave InChI UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 97%