Learn More
5-Bromo-2,3-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11466696 1 g 1 g
11476696 5 g 5 g
11374669 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11466696
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23853.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 186590-26-1 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186590-26-1
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD01631350
Clave InChI QAHCQGXGAYRHHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773307
Nombre IUPAC 5-Bromo-2,3-difluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,3-difluorophenol
Índice de refracción 1.538
Cantidad 1 g
Beilstein 8831044
Sinónimo 2,3-difluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromo-2,3-difluoro-phenol, 3-bromo-5,6-difluorophenol, pubchem2843, acmc-209eoh, ksc494o6r, 5-bromo-2,3-difluoro phenol, phenol,5-bromo-2,3-difluoro, 2.3-difluoro-5-bromophenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 97%