Learn More
5-bromo-2,3-dicloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,3-dichloropyridine |
| CAS | 97966-00-2 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Br Cl2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-5-bromopyridine, 3-Bromo-5,6-dichloropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2BrCl2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(Br)cnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,3-dicloropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 226.886 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.875 |