Learn More
5-Bromo-2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490508 5 g 5 g
15480806 250 mg 250 miligramos
15480508 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54135.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1100598-50-2
Fórmula molecular C11H8BrClN2
Peso molecular (g/mol) 283.553
Número MDL MFCD20527211
Clave InChI KHSZEUJOVUJWKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethylphenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl-phenyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl
PubChem CID 59438047
Nombre IUPAC 5-bromo-2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=C(C=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.55
Porcentaje de pureza 97%