Learn More
5-Bromo-2,3'-bipiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307509 1 g 1 g
15413807 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27880.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-53-8
Fórmula molecular C10H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 235.08
Número MDL MFCD09037420
Clave InChI ILJRIAPZWHYPMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3'-bipyridine, 5-bromo-2,3' bipyridinyl, 5-bromo-2-pyridin-3-yl pyridine, 5-bromo-2,3'bipyridine, 5-bromo-2,3-bipyridine, 2,3'-bipyridine, 5-bromo, 5-bromo-2,3' bipyridine
PubChem CID 11390677
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,3'-bipyridine
Punto de fusión 75°C to 78°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3'-bipiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.08
Porcentaje de pureza 95%