Learn More
5-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetiluridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetyluridine |
| CAS | 105659-32-3 |
| Fórmula molecular | C15 H17 Br N2 O9 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17BrN2O9/c1-6(19)24-5-10-11(25-7(2)20)12(26-8(3)21)14(27-10)18-4-9(16)13(22)17-15(18)23/h4,10-12,14H,5H2,1-3H3,(H,17,22,23)/t10-,11-,12-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(5-bromo-2,4-dioxopirimidin-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 449.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.0117 |