Learn More
5-Bromo-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-64-3 |
| Fórmula molecular | C7H6BrN5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Methyl-5-tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN5/c1-13-11-7(10-12-13)6-3-2-5(8)4-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cn1nnc(n1)c2ccc(Br)cn2 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(2-metiltetrazol-5-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9807 |