Learn More
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440068 5 g 5 g
11430068 1 g 1 g
11384669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23661.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33070-32-5 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole is used as a precursor in organic synthesis. It is used to prepare 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid. It serves as an intermediate in active pharmaceutical ingredients, agrochemicals and in dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como precursor en síntesis orgánica. Se emplea para preparar ácido 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico. Sirve como intermediario en los sectores de los ingredientes farmacéuticos activos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Miscible con hexano.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33070-32-5
Fórmula molecular C7H3BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 237
Número MDL MFCD00236212
Clave InChI SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
PubChem CID 2736271
Nombre IUPAC 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.74
Punto de ebullición 78°C to 79°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.4967
Cantidad 5 g
Beilstein 1425209
Información de solubilidad Miscible with hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%