Learn More
5-Bromo-2-(1H-tetrazol-5-il)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-60-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(5-Tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine, 5-Bromo-2-(tetrazol-5-yl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrN5/c7-4-1-2-5(8-3-4)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12) |
| SMILES | BrC1=CN=C(C2=NN=NN2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(1H-tetrazol-5-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 226.0335 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.965 |