Learn More
5-Bromo-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-63-2 |
| Fórmula molecular | C7H6BrN5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(1-Methyl-5-tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN5/c1-13-7(10-11-12-13)6-3-2-5(8)4-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | BrC1=CN=C(C2=NN=NN2C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.98 |