Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10384322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10641863 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10384322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09710DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 51376-06-8
Fórmula molecular C6H3BrN2O
Peso molecular (g/mol) 199.01
Número MDL MFCD02682026
Clave InChI ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
PubChem CID 2776298
Nombre IUPAC 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.01
Porcentaje de pureza 97%