Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10652053 1 g 1 g
10473084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09210DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 1753-75-9
Fórmula molecular C6H3BrN2S
Peso molecular (g/mol) 215.068
Número MDL MFCD00460091
Clave InChI LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 2776295
Nombre IUPAC 5-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.