Learn More
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320667 1 g 1 g
10746715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320667 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48210DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53857-57-1
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD00839493,MFCD26227374
Clave InChI STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indazol
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-indazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%