Learn More
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10746715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10746715 250 mg 250 miligramos
11320667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746715 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48210CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53857-57-1
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD00839493,MFCD26227374
Clave InChI STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indazol
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-indazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%