Learn More
5-Bromo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470898 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15470898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54673.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-indazole
CAS 53857-57-1
Punto de fusión 123°C to 127°C
Fórmula molecular C7H5BrN2
Número MDL MFCD00839493,MFCD26227374
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
Clave InChI STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indazol
Peso molecular (g/mol) 197.04
PubChem CID 761929
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%