Learn More
Ácido 5-bromo-1H-indazol-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10357782 1 g 1 g
10157422 250 mg 250 miligramos
10347304 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07350DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
CAS 1077-94-7
Fórmula molecular C8H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 241.04
Número MDL MFCD05663979
Clave InChI AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1H-indazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 95%