Learn More
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pirazina, TRC
Código de producto. 30345620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345620 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30345620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68220810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine
CAS 91225-41-1
Fórmula molecular C5H3N4Br
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrN4/c6-3-1-7-4-5(10-3)9-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1cnc2nc[nH]c2n1
Nombre IUPAC 5-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pirazina
Peso molecular (g/mol) 199
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9541