Learn More
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine |
| CAS | 91225-41-1 |
| Fórmula molecular | C5H3N4Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrN4/c6-3-1-7-4-5(10-3)9-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| SMILES | Brc1cnc2nc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9541 |