Learn More
5-bromo-1H-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039602 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10472854 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10505004 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039602 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45910DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4887-88-1
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD00160001
Clave InChI GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
SMILES BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-benzimidazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-1,3-benzodiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%