Learn More
5-Bromo-1-(fenilsulfonil)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10782853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02910DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS 118757-11-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H10BrNO2S
Número MDL MFCD03086087
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole
Clave InChI XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)-5-bromoindol
Peso molecular (g/mol) 336.20
PubChem CID 2776210
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.21
Porcentaje de pureza 97%