Learn More
5-Bromo-1-pentilamina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride |
| CAS | 1246816-76-1 |
| Fórmula molecular | C5 H12 Br N . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12BrN.ClH/c6-4-2-1-3-5-7;/h1-5,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 5-bromopentan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 202.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.992 |