Learn More
5-bromo-1-penteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-pentene |
| CAS | 1119-51-3 |
| Fórmula molecular | C5H9Br |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2 |
| SMILES | BrCCCC=C |
| Nombre IUPAC | 5-bromopent-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 149.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9888 |