Learn More
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-pentene |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.2600g/mL |
| Punto de ebullición | 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 30°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Br(CH2)3CHCH2 |
| Índice de refracción | 1.4620 to 1.4650 |
| Vis mere |
RU– Solo para uso en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.