Learn More
5-Bromo-1-metil-2-oxoindolina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10061144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10061144 1 g 1 g
10717485 5 g 5 g
10555934 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061144 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63010DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20870-90-0
Fórmula molecular C9H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 226.07
Número MDL MFCD00464061
Clave InChI WARSUKBSFLACOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-bromo-1-methylindolin-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1h-indolin-2-one, acmc-209ffi, 5-bromo-1-methyl oxindole, 1-methyl-5-bromoindoline-2-one
PubChem CID 2432666
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metil-3H-indol-2-ona
SMILES CN1C(=O)CC2=CC(Br)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.07
Porcentaje de pureza 97%