Learn More
Ácido 5-bromo-1-metil-1H-indol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734312 5 g Frasco de vidrio 5 g
10342020 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431170050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 400071-95-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400071-95-6
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.08
Número MDL MFCD14706162
Clave InChI WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
PubChem CID 11032413
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1-metilindol-3-carboxílico
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255.4°C to 255.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.