Learn More
5-Bromo-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471737 5 g 5 g
11461737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25707.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34598-49-7
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.058
Número MDL MFCD00082718
Clave InChI KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-indanone
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2357199
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 98%