Learn More
5-Bromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723541 1 g Frasco de vidrio 1 g
10628444 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309570010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34598-49-7
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00082718
Clave InChI KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-indanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 130.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo